Läs mer
Aluminum bromide, 98%
Produktkod. p-4781757
Kvantitet:
10 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
10g
Produktkod. 11316138
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 011113.09
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 7727-15-3 | AlBr3 | 266.69 g/mol
Alkylerings-, bromerings- och isomeriseringskatalysator i organisk syntes.Aluminiumbromid fungerar som en stark Lewis syra och används i Lewis syra-befrämjade reaktioner såsom öppningar i epoxidringen. Den används som en katalysator för Friedel-Crafts alkyleringsreaktion. Den finner också tillämpning vid bromerings- och isomeriseringsreaktioner vid organisk syntes. Det används också i polymerisationsreaktioner för att framställa poly(o-xylen) från bensocyklobuten.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7727-15-3
Molekylformel AlBr3
Molekylvikt (g/mol) 266.69
MDL-nummer MFCD00003421
InChI-nyckel PQLAYKMGZDUDLQ-UHFFFAOYSA-K
Synonym Aluminum tribromide
IUPAC-namn aluminium(3+) tribromide
LEDER [Al+3].[Br-].[Br-].[Br-]
Specifikationer
Kokpunkt 265°C
Kemiskt namn eller material Aluminum bromide
Smältpunkt 97.5°C
Färg Orange to White
Fysisk form Crystalline
Kvantitet 10 g
Analysprocentintervall 98%
Löslighetsinformation Reacts with water violently,soluble in alcohol,carbon disulfide,ether.Slightly soluble in methanol,diethyl ether and acetone.
Formel vikt 266.71
Odör Pungent
Känslighet Moisture sensitive
Nedbrytningsinformation Reacts with water violently
Densitet 3.21 g/cm3
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Aluminum bromide
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.