Läs mer
Aluminiumbromid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11396128
Change view
Kvantitet:
5 x 100 g
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet unitSize
11396128 5 x 100 g 500g
1 options
Produktkod. 11396128 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 011113.59
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7727-15-3 | AlBr{3}
Alkylerings-, bromerings- och isomeriseringskatalysator i organisk syntes.Aluminiumbromid fungerar som en stark Lewis syra och används i Lewis syra-befrämjade reaktioner såsom öppningar i epoxidringen. Den används som en katalysator för Friedel-Crafts alkyleringsreaktion. Den finner också tillämpning vid bromerings- och isomeriseringsreaktioner vid organisk syntes. Det används också i polymerisationsreaktioner för att framställa poly(o-xylen) från bensocyklobuten.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Alkylerings-, bromerings- och isomeriseringskatalysator i organisk syntes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kokpunkt 265°C
Smältpunkt 97.5°C
CAS 7727-15-3
Fysisk form Fast
Kvantitet 5 x 100 g
Molekylformel AlBr{3}
Synonym Aluminum tribromide;
Procent renhet 98%