Läs mer
Aluminum bromide, 99.997% (metals basis)
Produktkod. p-4781758
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
Produktkod. 11339379
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 089065.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 7727-15-3 | AlBr3 | 266.69 g/mol
Aluminiumbromid, används som katalysator för Friedel-Crafts alkyleringsreaktion, och även för bromering och isomerisering i organisk syntes.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7727-15-3
Molekylformel AlBr3
Molekylvikt (g/mol) 266.69
MDL-nummer MFCD00003421
InChI-nyckel PQLAYKMGZDUDLQ-UHFFFAOYSA-K
Synonym Aluminum tribromide
IUPAC-namn aluminium(3+)tribromid
LEDER [Al+3].[Br-].[Br-].[Br-]
Specifikationer
Kokpunkt 265°C
Kemiskt namn eller material Aluminum bromide
Smältpunkt 97.5°C
Färg Orange till Vit
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 5 g
Analysprocentintervall 99.997% (Metals basis)
Löslighetsinformation Soluble in benzene,alcohol,carbon disulfide,ether and toluene. Reacts with water.
Formel vikt 266.71
Odör Pungent
Känslighet Moisture sensitive
Densitet 3.21 g/cm3
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Aluminum bromide
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • EUH014-Reagerar häftigt med vatten.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Aluminum bromide
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.