Läs mer
Aluminum Bromide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Aluminum Bromide |
| CAS | 7727-15-3 |
| Kvantitet | 25 g |
| Molekylformel | AlBr3 |
| Synonym | Aluminum Tribromide, Aluminum Tribromide (AlBr3), NSC 87608 |
| InChI formel | InChI=1S/Al.3BrH/h;3*1H/q+3;;;/p-3 |
| LEDER | Br[Al](Br)Br |
| IUPAC-namn | tribromoalumane |
| Molekylvikt (g/mol) | 266.69 |
| Formel vikt | 263.7366 |