Läs mer
Bochem™ Byretthållare i aluminium
Produktkod. 10314271
Change view
Diameter (metrisk):
0 till 13 mm
Material:
Aluminium
Produktkod. Diameter (metrisk) Material
10314271 0 till 13 mm Aluminium
1 options
Produktkod. 10314271 Leverantör Bochem™ Leverantörsnummer 5600
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av aluminium. BOCHEM™ Aluminiumbyretthållare hjälper till att dispensera uppmätta mängder kemisk lösning genom att hålla byretten på plats.
Byretthållare i aluminium.
  • Aluminium
  • Rymmer två byretter
  • Med chef
    • Med PVC-rullar
    • Avståndet mellan rullarna är 170 mm
Specifikationer
Kvantitet 1 st
Material Aluminium
Diameter (metrisk) 0 till 13 mm