Läs mer
Aluminiumkalciumisopropoxid, 99,8 % (metallbas), 10 % w/v i isopropanol
Produktkod. 11338038
Change view
Kvantitet:
25 mL
100 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
25ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11338038 100 mL 100ml
11328038 25 mL 25ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11338038 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 036594.AE
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
CAS: 23275-27-6
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 23275-27-6
MDL-nummer MFCD00143586
Synonym acmc-20altq, calcium alumane pentakis propan-2-olate
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Aluminum calcium isopropoxide
Kokpunkt 230 °C till 240 °C (4,0 mmHg)
Odör Alkoholliknande
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Kvantitet 100 mL
UN-nummer UN1219
Känslighet Känslig för fukt
Formel vikt 566.3
Procent renhet 99.8%
Fysisk form Vätska
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.