Läs mer
Fisherbrand™ Flaskrör av aluminium
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-8008187 Handla allt Fisherbrand Produkter
Håller:
5 injektionsflaskor upp till 2,0 ml
6 injektionsflaskor upp till 5,0 ml
Längd (metrisk):
290 mm
300 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Produktkod. 11958084
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Organisera kryogena prover för frysförvaring eller nedsänkning i dewars. Fisherbrand™ Flaskor av aluminium böjs för att passa de flesta stora märken av kryogena flaskor. Finns i två storlekar för 2,0 ml och 5,0 ml injektionsflaskor.
  • Aluminiumrör håller flaskor för frysförvaring eller nedsänkning i LN 2 dewars.
  • För användning i vätske- och ångfas; använd endast godkända injektionsflaskor
  • Käppar böjs för att passa alla stora varumärken för kryogena flaskor
  • Finns i två storlekar:
    • 290 mm käpp rymmer upp till 5 x 2,0 ml flaskor
    • 300 mm käpp rymmer upp till 6 x 5,0 ml injektionsflaskor
Specifikationer
Färg Silver
Längd (metrisk) 290 mm
För användning med (applikation) För frysförvaring eller i LN2-behållare
Håller 5 injektionsflaskor upp till 2,0 ml
Kvantitet 12 st
Vikt (metrisk) 1 kg
Material Aluminium
Typ Sockerrör
Tål temperatur (metrisk) -196°C