Läs mer
Sperian™ Honeywell™ Aluminium RD40-filter
Produktkod. 11851781
Modell:
Modell A2B2E2K2RD
Modell A2B2P3RD
Modell ABEK2P3RD
Modell AXB2P3
Modell HgP3
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11851781
Brand: Sperian™ 1784140
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Skyddar mot en mängd risker som uppstår i många miljöer. Sperian™ Honeywell™ Aluminium RD40-filter är placerade lågt för att förhindra hinder i synfältet.
  • Kroppen tillverkad av aluminium ger optimal motståndskraft mot faror
  • Lågt andningsmotstånd
  • Finns i modeller för att skydda mot luftburna partiklar, biologiska faror, kemikalier, kontaminering och gas, ångor och rök
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Patrontyp Kanister
Certifikat och efterlevnad EG-försäkran om överensstämmelse- EG-kategori PPE- 3, kvalitetssäkring- ISO 9001 / 2000, EG-certifikatnummer-757, EG-intyg- EG-intyg, EG-intygsnummer-757
Anslutningstyp RD40
Färg Röd, Vit
Material Aluminiumlegering med PE lock aktiverat och impregnerat träkol.
Produkttyp ALU RD40 HG+P3
För användning med (applikation) Andningsskydd mot kvicksilverångor, fasta och flytande partiklar
För användning med (utrustning) Helmask utrustad med en Rd40-kontakt.
Modell Modell HgP3
Kvantitet 1 st