Läs mer
Sperian™ Honeywell™ Aluminium RD40-filter
Produktkod. 11857050
Change view
Modell:
Modell A2B2E2K2RD
Modell A2B2P3RD
Modell ABEK2P3RD
Modell AXB2P3
Modell HgP3
Förpackningsstorlek:
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Modell unitSize
11857050 Modell A2B2P3RD Varje
11897040 Modell ABEK2P3RD Varje
11851781 Modell HgP3 Varje
11856950 Modell AXB2P3 Varje
12653123 Modell A2B2E2K2RD Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 11857050 Leverantör Sperian™ Leverantörsnummer 1783040
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    904.05 SEK
    298.42 SEK / Paket med 1
    Save 605.63 SEK
    66% Av
Beräknad leverans: 25-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Skyddar mot en mängd risker som uppstår i många miljöer. Sperian™ Honeywell™ Aluminium RD40-filter är placerade lågt för att förhindra hinder i synfältet.
  • Kroppen tillverkad av aluminium ger optimal motståndskraft mot faror
  • Lågt andningsmotstånd
  • Finns i modeller för att skydda mot luftburna partiklar, biologiska faror, kemikalier, kontaminering och gas, ångor och rök
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Patrontyp Kanister
Certifikat och efterlevnad EG-försäkran om överensstämmelse- EG-kategori PPE- 3, kvalitetssäkring- ISO nr
Anslutningstyp RD40
Material Aluminiumlegering med PE lock aktiverat och impregnerat träkol.
Produkttyp ALU RD40 A2B2P3
För användning med (applikation) Andningsskydd mot organiska gaser och ångor med en kokpunkt under 65 °C, oorganiska gaser och ångor, fasta och flytande partiklar
För användning med (utrustning) Helmask utrustad med en Rd40-kontakt.
Modell Modell A2B2P3RD
Kvantitet 1 st