Läs mer
Sperian™ Honeywell™ Aluminium RD40-filter
Produktkod. 12653123
Change view
Modell:
Modell A2B2E2K2RD
Modell A2B2P3RD
Modell ABEK2P3RD
Modell AXB2P3
Modell HgP3
Förpackningsstorlek:
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Modell Förpackningsstorlek
12653123 Modell A2B2E2K2RD Varje
11857050 Modell A2B2P3RD Varje
11897040 Modell ABEK2P3RD Varje
11851781 Modell HgP3 Varje
11856950 Modell AXB2P3 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 12653123 Leverantör Sperian™ Leverantörsnummer 1781000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    415.99 SEK
    385.95 SEK / Paket med 1
    Save 30.04 SEK
    7% Av
Beräknad leverans: 09-12-2026
Skyddar mot en mängd risker som uppstår i många miljöer. Sperian™ Honeywell™ Aluminium RD40-filter är placerade lågt för att förhindra hinder i synfältet.
  • Kroppen tillverkad av aluminium ger optimal motståndskraft mot faror
  • Lågt andningsmotstånd
  • Finns i modeller för att skydda mot luftburna partiklar, biologiska faror, kemikalier, kontaminering och gas, ångor och rök
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Patrontyp Kanister
Certifikat och efterlevnad EG-försäkran om överensstämmelse- EG-kategori PPE- 3, kvalitetssäkring- ISO nr
Anslutningstyp RD40
Material Aluminiumlegering med PE lock aktiverat och impregnerat träkol
Produkttyp ALU RD40 A2B2E2K2
För användning med (applikation) Andningsskydd mot många farliga gaser, ångor och/eller partiklar i många applikationer
För användning med (utrustning) Helmask utrustad med en Rd40-kontakt
Modell Modell A2B2E2K2RD
Kvantitet 1 st