Läs mer
Sperian™ Honeywell™ Aluminium RD40-filter
Produktkod. p-8010176
Modell:
Modell A2B2E2K2RD
Modell A2B2P3RD
Modell ABEK2P3RD
Modell AXB2P3
Modell HgP3
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11857050
Brand: Sperian™ 1783040
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Skyddar mot en mängd risker som uppstår i många miljöer. Sperian™ Honeywell™ Aluminium RD40-filter är placerade lågt för att förhindra hinder i synfältet.
  • Kroppen tillverkad av aluminium ger optimal motståndskraft mot faror
  • Lågt andningsmotstånd
  • Finns i modeller för att skydda mot luftburna partiklar, biologiska faror, kemikalier, kontaminering och gas, ångor och rök
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Patrontyp Kanister
Certifikat och efterlevnad EG-försäkran om överensstämmelse- EG-kategori PPE- 3, kvalitetssäkring- ISO nr
Anslutningstyp RD40
Material Aluminiumlegering med PE lock aktiverat och impregnerat träkol.
Produkttyp ALU RD40 A2B2P3
För användning med (applikation) Andningsskydd mot organiska gaser och ångor med en kokpunkt under 65 °C, oorganiska gaser och ångor, fasta och flytande partiklar
För användning med (utrustning) Helmask utrustad med en Rd40-kontakt.
Modell Modell A2B2P3RD
Kvantitet 1 st