Läs mer
Aluminiumkarbid, 99+% (metallbas), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11391569
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11391569 50 g 50g
11301579 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11391569 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 014038.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1299-86-1 | C3Al4 | 143.96 g/mol
Aluminiumkarbid används som ett slipmaterial för skärande verktyg. Det används också för att reducera metalloxider och för att framställa aluminiumnitrid och metan. Det och finner även användning inom metallurgi. Vidare fungerar det som en katalysator och ett torkmedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1299-86-1
Molekylformel C3Al4
Molekylvikt (g/mol) 143.96
MDL-nummer MFCD00003425
InChI-nyckel CAVCGVPGBKGDTG-UHFFFAOYSA-N
Synonym aluminum carbide, 1,3,5,7-tetraaluminahepta-3,4-dien-1,6-diyne, aluminum carbide,al4c3, al4c3 aluminum carbide, aluminum carbide, al4c3, aluminum carbide, powder, ∼325 mesh
PubChem CID 16685054
IUPAC-namn alumanylidinmetyl(alumanylidinmetylalumanylidenmetyliden)aluman
LEDER [Al]#C[Al]=C=[Al]C#[Al]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Aluminum carbide
Smältpunkt 2100°C (>2200° (decomposition))
Färg Grå
Kvantitet 50 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
UN-nummer UN1394
Merck Index 14,335
Löslighetsinformation Soluble in dilute hydrochloric acid.
Formel vikt 143.96
Procent renhet ≥99%
Känslighet Moisture sensitive
Densitet 2.36 g/mL
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Aluminum carbide
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarligt fast ämne Kategorija 1
  • Ämne som vid kontakt med vatten utvecklar brandfarliga gaser Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H228-Brandfarligt fast ämne.
  • H261-Vid kontakt med vatten utvecklas brandfarliga gaser.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P231+P232-Hanteras under inert gas. Skyddas från fukt.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella / internationella föreskrifter..
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.