Läs mer
Haldenwanger™ Aluminium Keramisk Konisk Squat Form Degel
Produktkod. 10493711
Change view
Kapacitet (metrisk):
10 ml
25 ml
40 ml
60 ml
80 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) unitSize
10493711 40 ml Varje
10757591 10 ml Varje
10383621 25 ml -
10291971 60 ml Varje
10445831 80 ml Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 10493711 Leverantör Haldenwanger™ Leverantörsnummer L ALSINTTIEGEL*B/1
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd dessa deglar för allmänna laboratorieapplikationer. Haldenwanger™ Aluminiumkeramiska koniska squatformdeglar är resistenta mot en mängd olika syror och alkalier.
  • Konisk squat bildar deglar
  • Aluminiumkeramisk sammansättning
  • Finns i en mängd olika storlekar
  • Aluminiumkeramisk sammansättning
Specifikationer
Material Aluminium Keramik
Kapacitet (metrisk) 40 ml
Produkttyp Degel
Form Konisk