Läs mer
Haldenwanger™ Aluminium keramiska koniska högformade deglar
Kapacitet (metrisk):
10 ml
20 ml
30 ml
45 ml
250 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Aluminum Ceramic |
| Kapacitet (metrisk) | 10 ml |
| Produkttyp | Crucible |
| Form | Conical |