Läs mer
Haldenwanger™ Aluminium Keramiska cylindriska deglar med platt botten
Kapacitet (metrisk):
5 ml
30 ml
60 ml
110 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Aluminium Keramik |
| Kapacitet (metrisk) | 110 ml |
| Produkttyp | Degel |
| Form | Cylinder |