Läs mer
Bochem™ Kemisk skopa av aluminium
Produktkod. 10554841
Kapacitet (metrisk):
10 mL
65 mL
90 mL
240 mL
400 mL
480 mL
900 mL
1.6 L
Längd (metrisk):
52 mm
145 mm
155 mm
250 mm
270 mm
285 mm
290 mm
310 mm
350 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10554841
Brand: Bochem™ 8827
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av aluminium, den Bochem™ Kemisk skopa av aluminium– är ett perfekt komplement till dina laboratorieverktyg.
  • Lättvikt
  • Aluminium
  • Längden är total för kombinerad skopa och handtag
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 90 mL
Produkttyp Kemisk skopa
Material Aluminium
Längd (metrisk) 250 mm