Läs mer
Bochem™ Kemisk skopa av aluminium
Kapacitet (metrisk):
10 mL
65 mL
90 mL
240 mL
400 mL
480 mL
900 mL
1.6 L
Längd (metrisk):
52 mm
145 mm
155 mm
250 mm
270 mm
285 mm
290 mm
310 mm
350 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Lättvikt
- Aluminium
- Längden är total för kombinerad skopa och handtag
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 240 mL |
| Produkttyp | Kemisk skopa |
| Material | Aluminium |
| Längd (metrisk) | 145 mm |