Läs mer
Bochem™ Kemisk skopa av aluminium
Kapacitet (metrisk):
10 ml
65 ml
90 ml
240 ml
400 ml
480 ml
900 ml
1,6 l
Längd (metrisk):
52 mm
145 mm
155 mm
250 mm
270 mm
285 mm
290 mm
310 mm
350 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Lättvikt
- Aluminium
- Längden är total för kombinerad skopa och handtag
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 400 ml |
| Produkttyp | Kemisk skopa |
| Material | Aluminium |
| Längd (metrisk) | 290 mm |