Läs mer
Bochem™ Kemiska skopor i aluminium
Längd (metrisk):
135 mm
185 mm
210 mm
430 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Kemisk skopa
- Tillverkad av aluminium
- Kommer i många storlekar
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 1 st |
| Kapacitet (metrisk) | 160 mL |
| Produkttyp | Kemisk skopa |
| Diameter (metrisk) Yttre | 37mm |
| Material | Aluminium |
| Längd (metrisk) | 210 mm |