Läs mer
Bochem™ Kemiska skopor i aluminium
Produktkod. p-8005443
Längd (metrisk):
135 mm
185 mm
210 mm
430 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10524651
Brand: Bochem™ 8819
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av aluminium. Bochem™ Aluminium Chemical Scoops finns i många storlekar.
  • Kemisk skopa
  • Tillverkad av aluminium
  • Kommer i många storlekar
Specifikationer
Kvantitet 1 st
Kapacitet (metrisk) 160 mL
Produkttyp Kemisk skopa
Diameter (metrisk) Yttre 37mm
Material Aluminium
Längd (metrisk) 210 mm