Läs mer
Aluminiumklorid, 0,5 M aq. soln., Thermo Scientific™
Produktkod. 15484159
Change view
Kvantitet:
50 mL
100 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
50ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15484159 100 mL 100ml
15474159 50 mL 50ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15484159 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J61582.AE
 Begränsad artikel
I lager
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7784-13-6
Molekylformel AlCl3H12O6
Molekylvikt (g/mol) 241.42
MDL-nummer MFCD00149134
InChI-nyckel JGDITNMASUZKPW-UHFFFAOYSA-K
LEDER O.O.O.O.O.O.[Al+3].[Cl-].[Cl-].[Cl-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Aluminum chloride
Färg Färglös
Fysisk form Vätska
Kvantitet 100 mL
UN-nummer UN2581
IUPAC-namn aluminium(3+)hexahydrattriklorid
Formel vikt 133.34
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 0.5M aq. soln.