Läs mer
Aluminum Chloride, 99%, Reagent Grade, Honeywell™
Produktkod. 15612350 Handla allt Honeywell Research Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackning:
Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15612350 500 g Glass Bottle 500g
15602350 100 g Glass Bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15612350 Leverantör Honeywell Research Chemicals Leverantörsnummer 237051500G
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 7446-70-0
Molekylformel AlCl3
Molekylvikt (g/mol) 133.33
MDL-nummer MFCD00003422
InChI-nyckel VSCWAEJMTAWNJL-UHFFFAOYSA-K
Synonym aluminum chloride anhydrous, aluminum iii chloride, aluminiumchloride, aluminumchloride, aluminum chlorid, aluminum cloride, alumimum chloride, aluminum-chloride, trichloroaluminium, chloride aluminum
IUPAC-namn aluminum(3+) trichloride
LEDER [Al+3].[Cl-].[Cl-].[Cl-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Aluminum Chloride
Smältpunkt 190°C
Färg White to Yellow
Fysisk form Solid
Kvantitet 500 g
Linjär formel AlCl3
UN-nummer UN1726
Formel vikt 133.34g/mol
Procent renhet 99%
Kvalitet ReagentPlus
Förpackning Glass Bottle
Ångtryck 1mmHg (100°C)
Densitet 2.44g/cm3