Läs mer
Aluminiumklorid, vattenfri, granulär, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7081762
Kvantitet:
250 g
1000 g
5000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
5000g
Produktkod. 11324609
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A11892.30
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 7446-70-0 | AlCl3 | 133.33 g/mol
Aluminiumklorid används som katalysator för Friedel-Crafts acylering och alkylering av aromatiska föreningar. Det är en av de mest använda Lewis syror för en mängd olika organiska omvandlingar. Det katalyserar ene-reaktionen, polymerisations- och isomeriseringsreaktionerna. Till exempel kan den användas för syntes av etylbensen som är en prekursor för framställning av polystyren. Den kan användas för att producera dodecylbensen, en nyckelmellanprodukt för tvättmedel. Det är användbart vid framställning av antrokinon, föregångaren för färgämnen. Det används vid syntes av bis (aren) metallkomplex, genom Fischer-Hafner syntes. Gattermann-Koch-reaktionen använder aluminiumklorid för att införa formylgrupp på aromatiska ringar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Aluminiumklorid används som katalysator för Friedel-Crafts acylering och alkylering av aromatiska föreningar. Det är en av de mest använda Lewis syror för en mängd olika organiska omvandlingar. Det katalyserar ene-reaktionen, polymerisations- och isomeriseringsreaktionerna. Till exempel kan den användas för syntes av etylbensen som är en prekursor för framställning av polystyren. Den kan användas för att producera dodecylbensen, en nyckelmellanprodukt för tvättmedel. Det är användbart vid framställning av antrokinon, föregångaren för färgämnen. Det används vid syntes av bis (aren) metallkomplex, genom Fischer-Hafner syntes. Gattermann-Koch-reaktionen använder aluminiumklorid för att införa formylgrupp på aromatiska ringar.
Löslighet
Löslig i vatten, saltsyra och etanol. Något lösligt i bensen.
Anteckningar
Fuktkänslig. Reagerar häftigt med vatten och frigör värme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7446-70-0
Molekylformel AlCl3
Molekylvikt (g/mol) 133.33
MDL-nummer MFCD00003422
InChI-nyckel VSCWAEJMTAWNJL-UHFFFAOYSA-K
Synonym aluminum chloride anhydrous, aluminum iii chloride, aluminiumchloride, aluminumchloride, aluminum chlorid, aluminum cloride, alumimum chloride, aluminum-chloride, trichloroaluminium, chloride aluminum
IUPAC-namn aluminium(3+)triklorid
LEDER [Al+3].[Cl-].[Cl-].[Cl-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Aluminum chloride
Smältpunkt 190°C (sublimation)
Namnnotering Anhydrous
pH 2.4
Fysisk form Granulat
Kvantitet 250 g
UN-nummer UN1726
Merck Index 14,337
Löslighetsinformation Soluble in water,hydrochloric acid and ethanol. Slightly soluble in benzene.
Formel vikt 133.34
Procent renhet 99%
Odör Pungent
Känslighet Moisture sensitive
Densitet 2.44
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Aluminum chloride
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • EUH014-Reagerar häftigt med vatten.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Aluminum chloride
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.