Läs mer
Aluminiumklorid, vattenfri, reagenskvalitet, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11371649
Change view
Kvantitet:
250 g
1 kg
5 x 1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11371649 1 kg 1kg
11381649 250 g 250g
11361649 5 x 1 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11371649 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 012298.A1
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 7446-70-0 | AlCl3 | 133.33 g/mol
Den används som en katalysator för Friedel-Crafts acylering och alkylering av aromatiska föreningar. Det är en av de mest använda Lewis syror för en mängd olika organiska omvandlingar. Det katalyserar ene-reaktionen, polymerisations- och isomeriseringsreaktionerna. Till exempel kan den användas för att syntetisera etylbensen som är en prekursor för framställning av polystyren. Den kan användas för att producera dodecylbensen, en nyckelmellanprodukt för tvättmedel. Det är användbart vid framställning av antrokinon, föregångaren för färgämnen. Det används vid syntes av bis(aren)metallkomplex genom Fischer-Hafner-syntes. Gattermann-Koch-reaktionen använder aluminiumklorid för att införa formylgrupp på aromatiska ringar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7446-70-0
Molekylformel AlCl3
Molekylvikt (g/mol) 133.33
MDL-nummer MFCD00003422
InChI-nyckel VSCWAEJMTAWNJL-UHFFFAOYSA-K
Synonym aluminum chloride anhydrous, aluminum iii chloride, aluminiumchloride, aluminumchloride, aluminum chlorid, aluminum cloride, alumimum chloride, aluminum-chloride, trichloroaluminium, chloride aluminum
IUPAC-namn aluminium(3+)triklorid
LEDER [Al+3].[Cl-].[Cl-].[Cl-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Aluminum chloride
Smältpunkt 190° (sublimation)
Färg Grå till gul
Fysisk form Lump/Powder
Kvantitet 1 kg
Löslighetsinformation Highly soluble in water. Soluble in alcohol,ether,glycerol,propylene glycol and acetonitrile.
Formel vikt 133.34
Kvalitet Reagens
Odör Pungent
Känslighet Moisture sensitive
Nedbrytningsinformation Reacts violently with water with liberation of heat
Densitet 2.44 g/cm3
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Aluminium chloride, anhydrous
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • EUH014-Reagerar häftigt med vatten.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Aluminum chloride
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.