Läs mer
Aluminiumkloridhexahydrat, 99 %, reagenskvalitet, Honeywell™
Handla allt Honeywell Research Chemicals Produkter
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackning:
Poly flaska
Förpackningsstorlek:
100g
500g
Beskrivning
- ≥95 % för allmänt laboratoriebruk.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Aluminum Chloride Hexahydrate |
| Färg | Vitt |
| pH | 2.5 to 3.5 at 20°C |
| Kvantitet | 100 g |
| UN-nummer | NONH for all modes of transport |
| IUPAC-namn | aluminium(3+)hexahydrattriklorid |
| Formel vikt | 241.43g/mol |
| Procent renhet | 99% |
| Kvalitet | ReagentPlus |
| Förpackning | Poly flaska |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Aluminum chloride hexahydrate
- Fara
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- EUH071-Frätande på luftvägarna.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- MIXTURE LIST-Innehåller: Aluminium chloride-6-hydrate