Läs mer
Aluminiumkloridhexahydrat, 99 %
Produktkod. 11417087
Change view
Kvantitet:
250 g
1000 g
5000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11417087 5000 g 5000g
11407087 250 g 250g
11497077 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11417087 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14437.0I
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7784-13-6 | AlCl3H12O6 | 241,42 g/mol
Farmaceutiska preparat av aluminiumkloridhexahydrat används för att behandla hyperhidros, ett tillstånd som involverar överdriven svettning. Det används också i deodoranter, antiperspirantpreparat, färgning av tyger, raffinering av råolja, textilbehandling, tillverkning av pergamentpapper, konservering av trä och desinficering av stall. Det finner också användning som ett reagens i organisk syntes. Aluminiumkloridhexahydrat är också användbart i vattenbehandlingsprocesser, medicin och kosmetiska produkter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Farmaceutiska preparat av aluminiumkloridhexahydrat används för att behandla hyperhidros, ett tillstånd som involverar överdriven svettning. Det används också i deodoranter, antiperspirantpreparat, färgning av tyger, raffinering av råolja, textilbehandling, tillverkning av pergamentpapper, konservering av trä och desinficering av stall. Det finner också användning som ett reagens i organisk syntes. Aluminiumkloridhexahydrat är också användbart i vattenbehandlingsprocesser, medicin och kosmetiska produkter.
Löslighet
Mycket löslig i vatten. Löslig i alkohol, eter, glycerol, propylenglykol och acetonitril.
Anteckningar
Fuktkänslig. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och välventilerad plats. Inkompatibel med starka syror.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7784-13-6
Molekylformel AlCl3H12O6
Molekylvikt (g/mol) 241.42
MDL-nummer MFCD00149134
InChI-nyckel JGDITNMASUZKPW-UHFFFAOYSA-K
LEDER O.O.O.O.O.O.[Al+3].[Cl-].[Cl-].[Cl-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Aluminum chloride hexahydrate
Smältpunkt 100°C (decomposition)
pH 2.5
Kvantitet 5000 g
UN-nummer UN3260
Merck Index 14,337
Löslighetsinformation Highly soluble in water. Soluble in alcohol,ether,glycerol,propylene glycol and acetonitrile.
IUPAC-namn aluminium(3+)hexahydrattriklorid
Formel vikt 241.43 (133.34 Anhydrous)
Procent renhet 99%
Odör Odorless
Densitet 2.398
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Aluminum chloride hexahydrate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Aluminium chloride,hexahydrate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.