Läs mer
Aluminiumkloridhexahydrat, 99 %
Beskrivning
Farmaceutiska preparat av aluminiumkloridhexahydrat används för att behandla hyperhidros, ett tillstånd som involverar överdriven svettning. Det används också i deodoranter, antiperspirantpreparat, färgning av tyger, raffinering av råolja, textilbehandling, tillverkning av pergamentpapper, konservering av trä och desinficering av stall. Det finner också användning som ett reagens i organisk syntes. Aluminiumkloridhexahydrat är också användbart i vattenbehandlingsprocesser, medicin och kosmetiska produkter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Farmaceutiska preparat av aluminiumkloridhexahydrat används för att behandla hyperhidros, ett tillstånd som involverar överdriven svettning. Det används också i deodoranter, antiperspirantpreparat, färgning av tyger, raffinering av råolja, textilbehandling, tillverkning av pergamentpapper, konservering av trä och desinficering av stall. Det finner också användning som ett reagens i organisk syntes. Aluminiumkloridhexahydrat är också användbart i vattenbehandlingsprocesser, medicin och kosmetiska produkter.
Löslighet
Mycket löslig i vatten. Löslig i alkohol, eter, glycerol, propylenglykol och acetonitril.
Anteckningar
Fuktkänslig. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och välventilerad plats. Inkompatibel med starka syror.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Aluminum chloride hexahydrate |
| Smältpunkt | 100 °C (dekomposition) |
| pH | 2.5 |
| Kvantitet | 1000 g |
| Odör | Luktfritt |
| Densitet | 2.398 |
| UN-nummer | UN3260 |
| Merck Index | 14,337 |
| Löslighetsinformation | Mycket löslig i vatten. Lösliga i alkohol, eter, glycerol, propylenglykol och acetonitril. |
| IUPAC-namn | aluminium(3+)hexahydrattriklorid |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Aluminum chloride hexahydrate
- Varning
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
- P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Contain: Aluminium chloride,hexahydrate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.