Läs mer
Aluminiumkloridhexahydrat, Puratronic™ 99,9995 % (metallbas)
Produktkod. 11370799
Change view
Kvantitet:
5 g
50 g
250 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
50g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11370799 50 g 50g
11350799 5 g 5g
11380799 250 g 250g
11360799 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11370799 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 010622.18
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 7784-13-6 | AlCl3H12O6 | 241,42 g/mol
Farmaceutiska preparat av aluminiumkloridhexahydrat används för att behandla hyperhidros, ett tillstånd som involverar överdriven svettning. Det används också i deodoranter, antiperspirantpreparat, färgning av tyger, raffinering av råolja, textilbehandling, tillverkning av pergamentpapper, konservering av trä och desinficering av stall. Det finner också användning som ett reagens i organisk syntes. Aluminiumkloridhexahydrat är också användbart i vattenbehandlingsprocesser, medicin och kosmetiska produkter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7784-13-6
Molekylformel AlCl3H12O6
Molekylvikt (g/mol) 241.42
MDL-nummer MFCD00149134
InChI-nyckel JGDITNMASUZKPW-UHFFFAOYSA-K
IUPAC-namn aluminium(3+)hexahydrattriklorid
LEDER O.O.O.O.O.O.[Al+3].[Cl-].[Cl-].[Cl-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Aluminum chloride hexahydrate
Smältpunkt 100 °C (dekomposition)
Färg Vitt
pH 2.5
Fysisk form Kristallina aggregat
Kvantitet 50 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
UN-nummer UN3260
Merck Index 14,337
Löslighetsinformation Mycket löslig i vatten. Lösliga i alkohol, eter, glycerol, propylenglykol och acetonitril.
Formel vikt 241,43 (133,34 Vattenfattig)
Procent renhet 99.9995%
Kvalitet Puratronic
Odör Luktfritt
Densitet 2.398 g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.