Läs mer
Aluminiumkloridhexahydrat, reagenskvalitet
Produktkod. 11351649
Change view
Kvantitet:
500 g
2 kg
Förpackningsstorlek:
2kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11351649 500 g 500g
11341649 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11351649 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 012297.36
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 7784-13-6 | AlCl3H12O6 | 241,42 g/mol
Farmaceutiska preparat av aluminiumkloridhexahydrat används för att behandla hyperhidros, ett tillstånd som involverar överdriven svettning. Det används också i deodoranter, antiperspirantpreparat, färgning av tyger, raffinering av råolja, textilbehandling, tillverkning av pergamentpapper, konservering av trä och desinficering av stall. Det finner också användning som ett reagens i organisk syntes. Aluminiumkloridhexahydrat är också användbart i vattenbehandlingsprocesser, medicin och kosmetiska produkter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7784-13-6
Molekylformel AlCl3H12O6
Molekylvikt (g/mol) 241.42
MDL-nummer MFCD00149134
InChI-nyckel JGDITNMASUZKPW-UHFFFAOYSA-K
LEDER O.O.O.O.O.O.[Al+3].[Cl-].[Cl-].[Cl-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Aluminum chloride hexahydrate
Smältpunkt 100 °C (dekomposition)
Färg Vitt
Fysisk form Kristaller
Kvantitet 500 g
Odör Luktfritt
Densitet 2.398
Löslighetsinformation Mycket löslig i vatten. Lösliga i alkohol, eter, glycerol, propylenglykol och acetonitril.
IUPAC-namn aluminium(3+)hexahydrattriklorid
Formel vikt 241,43 (133,34 Vattenfattig)
Kvalitet Reagens
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Aluminum chloride hexahydrate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1C
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.