Läs mer
Aluminiumkloridhexahydrat, reagenskvalitet, Ricca Chemical
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Aluminum Chloride Hexahydrate |
| CAS | 7784-13-6 |
| CAS Min % | 98.0 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Fysisk form | Fina kristaller eller kristallint pulver |
| Kvantitet | 500 g |
| Förpackning | Vit polyflaska med bred munn |
| Molekylformel | AlCl3H12O6 |
| MDL-nummer | MFCD00149134 |
| InChI-nyckel | JGDITNMASUZKPW-UHFFFAOYSA-K |
| Visa mer |