Läs mer
Aluminiumkloridhexahydrat, TRC
Codice prodotto. 30311303
Cambia vista
Click to view available options
Kvantitet:
100 g
Codice prodotto. Kvantitet
30311303 100 g
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30311303 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA575538100G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Kemiskt namn eller material Aluminum Chloride Hexahydrate
CAS 7784-13-6
Molekylformel AlCl3H12O6
Kvantitet 100 g
Synonym Aluminum(III) Chloride Hexahydrate, Aluminum Trichloride Hexahydrate, Aluminum Chloride, Hexahydrate (8CI), Aluminum Chloride (AlCl3), Hexahydrate (9CI), Aluminum Chloride (AlCl3), Hydrate (1:6)
InChI formel InChI=1S/Al.3ClH.6H2O/h;3*1H;6*1H2/q+3;;;;;;;;;/p-3
LEDER O.O.O.O.O.O.Cl[Al](Cl)Cl
IUPAC-namn triklorolaluman; Hexahydrat
Molekylvikt (g/mol) 241.43
Formel vikt 239.9515
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.