Läs mer
Aluminiumkloridhexahydrat, TRC
Produktkod. 30328593
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30328593 5 g
1 options
Produktkod. 30328593 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA5755385G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Aluminum Chloride Hexahydrate
CAS 7784-13-6
Molekylformel AlCl3H12O6
Kvantitet 5 g
Synonym Aluminum(III) Chloride Hexahydrate, Aluminum Trichloride Hexahydrate, Aluminum Chloride, Hexahydrate (8CI), Aluminum Chloride (AlCl3), Hexahydrate (9CI), Aluminum Chloride (AlCl3), Hydrate (1:6)
InChI formel InChI=1S/Al.3ClH.6H2O/h;3*1H;6*1H2/q+3;;;;;;;;;/p-3
LEDER O.O.O.O.O.O.Cl[Al](Cl)Cl
IUPAC-namn triklorolaluman; Hexahydrat
Molekylvikt (g/mol) 241.43
Formel vikt 239.9515