Beskrivning
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Solstice now delivers premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Aluminum Chloride |
| Fysisk form | Anhydrous Crystallized |
| Kvantitet | 100 g |
| Linjär formel | AlCl3 |
| UN-nummer | 1726 |
| Formel vikt | 133.34g/mol |
| Procent renhet | ≥99% (AT) |
| Kvalitet | puriss. p.a. |
| Förpackning | Glass Bottle |
| Ångtryck | 1mmHg (100°C) |