Läs mer
Aluminum Chloride, TRC
Produktkod. 30315713
Change view
Kvantitet:
100 g
Produktkod. Kvantitet
30315713 100 g
1 options
Produktkod. 30315713 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA575535100G
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Aluminum Chloride
CAS 7446-70-0
Molekylformel AlCl3
Kvantitet 100 g
Synonym Aluminum(III) Chloride, Hemogin L, Hemostop, Lutan FN, NSC 143015, NSC 143016, TK Flock, Takibine 100, Trichloroaluminum, Aluminium Chloride, Aluminium Trichloride, AlCl3
InChI formel InChI=1S/Al.3ClH/h;3*1H/q+3;;;/p-3
LEDER Cl[Al](Cl)Cl
IUPAC-namn trichloroalumane
Molekylvikt (g/mol) 133.34
Formel vikt 131.8881