Läs mer
Heidolph™ Aluminiumklämma med epoxiharts
Handla allt Heidolph Instruments Produkter
Färg:
Svart
Förpackningsstorlek:
Varje
Descripción
- Klämma för stativ S2, stativ S2 XXL och teleskopstativ, 12 mm till 32 mm diameter
- För användning för att fästa omrörare på stativ
- Tar stavar från 13 mm till 25 mm diameter
- Aluminiumklämmor med epoxiharts
Especificaciones
Especificaciones
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Kvantitet | 1 st |
| Typ | Stativklämma |
| Material | Aluminium |
| Diameter (engelska) | 0,5 till 1,3 tum. |
| Diameter (metrisk) | 13 till 32 mm |
| Färg | Svart |
| Typ av käke | Ej fjäderbelastad |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Beläggning | Epoxiharts |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido