Läs mer
VACUUBRAND™ Klämringar av aluminium
Produktkod. 10518381 Handla allt Vacuubrand Produkter
Change view
Storlek:
DN 10/16 mm
DN 20/25 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
10518381 DN 20/25 mm Varje
10419122 DN 10/16 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10518381 Leverantör VACUUBRAND™ Leverantörsnummer 20660001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    294.58 SEK
    273.75 SEK / Paket med 1
    Save 20.83 SEK
    7% Av
Visa alla kampanjer
I lager
En snabbkoppling som kan monteras utan några verktyg för mjuktätningar och indiumtätningar.
  • Försedd med vingmutter
  • Finns i två olika storlekar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (metrisk) Insida 20/25 mm
För användning med För liten KF-fläns
Material Aluminium
Kvantitet 1 vardera
Storlek DN 20/25 mm
Typ Klämring