Läs mer
VACUUBRAND™ Klämringar av aluminium
Produktkod. p-8007545 Handla allt Vacuubrand Produkter
Storlek:
DN 10/16 mm
DN 20/25 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10518381
Brand: VACUUBRAND™ 20660001
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
En snabbkoppling som kan monteras utan några verktyg för mjuktätningar och indiumtätningar.
  • Försedd med vingmutter
  • Finns i två olika storlekar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (metrisk) Insida 20/25 mm
För användning med För liten KF-fläns
Material Aluminium
Kvantitet 1 vardera
Storlek DN 20/25 mm
Typ Klämring