Läs mer
3M™ E-A-R™ E-A-Rsoft FX öronproppar
Produktkod. 12940325 Handla allt 3M Produkter
Change view
Med sladd:
Med sladd
Utan sladd
Förpackningsstorlek:
200 par
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Med sladd Förpackningsstorlek
12940325 Utan sladd 200 par
12950325 Med sladd 200 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12940325 Leverantör 3M™ Leverantörsnummer 7000052710
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    711.00 SEK
    471.22 SEK / 200 par
    Save 239.78 SEK
    33% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ger hög dämpning och är gjorda av ett långsamt expanderande PU-skummaterial. 3M E-A-Rsoft FX öronpropp– 39dB.
  • Högsta tillgängliga dämpningsklassade öronpropp på 39dB
  • Slät avsmalnande yta gör monteringen lättare och hjälper till att skapa en bekväm passform
  • Flänsformen, när den rullas ned, fungerar som en mycket effektiv införingsanordning
  • Perfekt för dig som vill ha högre dämpning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Neongrön
Kvantitet 200/Pk.
Med sladd Utan sladd
Produkttyp Öronproppar
Stil Rulla ner