Läs mer
Korff™ Aluminiumbehållare
Produktkod. 12304303
Change view
Kapacitet (metrisk):
115 ml
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
12304303 115 ml
1 options
Produktkod. 12304303 Leverantör Korff™ Leverantörsnummer 60520
Bara null kvar
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 115 ml
Material Aluminium
Typ Behållare
Höjd (metrisk) 34 mm
Diameter (metrisk) 80 mm