Läs mer
Azpack™ Crimptätningar av aluminium
Produktkod. 10294854
Change view
Diameter (metrisk) Yttre:
13 mm
20 mm
Volym (metrisk):
2 ml
5, 10, 20 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Yttre Volym (metrisk) Förpackningsstorlek
10294854 13 mm 2 ml Paket med 500
11318133 20 mm 5, 10, 20 ml Paket med 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10294854 Leverantör Azpack™ Leverantörsnummer 10294854
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    765.00 SEK
    672.41 SEK / Paket med 500
    Save 92.59 SEK
    12% Av
Beräknad leverans: 10-12-2026
Tätningar frystorkning och injektionsflaskor. Azpack ™Aluminium Crimp Seals förhindrar läckage av farliga och biologiska produkter.
  • För användning med genomskinliga neutrala glasflaskor
  • Aluminium
  • 500:-/förpackning
Specifikationer
Färg Silver
Diameter (metrisk) Yttre 13 mm
Material Aluminium
Volym (metrisk) 2 ml
Förslutningstyp Crimp Cap