Läs mer
Azpack™ Crimptätningar av aluminium
Produktkod. 11318133
Change view
Diameter (metrisk) Yttre:
13 mm
20 mm
Volym (metrisk):
2 ml
5, 10, 20 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Yttre Volym (metrisk) unitSize
11318133 20 mm 5, 10, 20 ml Paket med 500
10294854 13 mm 2 ml Paket med 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11318133 Leverantör Azpack™ Leverantörsnummer 11318133
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tätningar frystorkning och injektionsflaskor. Azpack ™Aluminium Crimp Seals förhindrar läckage av farliga och biologiska produkter.
  • För användning med genomskinliga neutrala glasflaskor
  • Aluminium
  • 500:-/förpackning
Specifikationer
Färg Silver
Diameter (metrisk) Yttre 20 mm
Material Aluminium
Volym (metrisk) 5, 10, 20 ml
Förslutningstyp Crimp Cap