Läs mer
Azpack™ Crimptätningar av aluminium
Produktkod. p-8015289
Diameter (metrisk) Yttre:
13 mm
20 mm
Volym (metrisk):
2 mL
5, 10, 20 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
Produktkod. 11318133
Brand: Azpack™ 11318133
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tätningar frystorkning och injektionsflaskor. Azpack ™Aluminium Crimp Seals förhindrar läckage av farliga och biologiska produkter.
  • För användning med genomskinliga neutrala glasflaskor
  • Aluminium
  • 500:-/förpackning
Specifikationer
Färg Silver
Diameter (metrisk) Yttre 20 mm
Material Aluminium
Volym (metrisk) 5, 10, 20 mL
Förslutningstyp Crimp Cap