Läs mer
Cole Parmer™ Aluminium vågformade vågskålar med krusade väggar med flik
Handla allt Cole-Parmer ProdukterBeskrivning
- Disponibel.
- Skrynklig vägg för styvhet.
- Handtag med fingerflik för förbättrad hantering, märkning.
- Robust aluminium för tung användning.
- Vinklade sidor för enkel separation.
- Inga oljerester, ingen vinylbeläggning för att skapa föroreningsproblem.
- Slät botten.
- Kan användas i en mängd olika applikationer inklusive vägning, fukttestning, avloppsvattenanalys, kemiska och farmaceutiska användningar.
Specifikationer
Specifikationer
| Bottenform | Plan |
| Kapacitet (metrisk) | 20 ml |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Material | Aluminium |
| Form | Rund |
| Typ | Vägningsfat |
| Inkluderar | Flik |
| Kvantitet | 100/Pk. |
| Höjd (engelska) | 0,5 tum |
| Djup (metriskt) | 1.3 cm |
| Visa mer |