Läs mer
KGW Isotherm™ Dewar kolv i aluminium
Produktkod. 10037750
Change view
Kapacitet (metrisk):
1200 ml
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
10037750 1200 ml
1 options
Produktkod. 10037750 Leverantör KGW Isotherm™ Leverantörsnummer 1029
Specifikationer
Typ lock lock Spring Clips
Färg Blått
Diameter (metrisk) Yttre 80mm
För användning med (applikation) Laboratorieteknik, Medicinsk teknik
Höjd (metrisk) Inre 350mm
Höjd (metrisk) 395mm
Inkluderar Lock
Basmaterial Borsilikatglas
Kapacitet (metrisk) 1200 ml
Diameter (metrisk) Inre 67 mm
Material Aluminium