Läs mer
KGW Isotherm™ Skålformade Dewar-flaskor
Produktkod. 10139700
Kapacitet (metrisk):
260 mL
400 mL
800 mL
5300 mL
Produktkod. 10139700
Brand: KGW Isotherm™ 1194
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För kylning av små prover. KGW Isotherm™ Dish-Shaped Dewar Flasks är lämpliga som ett varmt eller kallt bad.
  • Enkel hantering
  • Lämplig på magnetomrörare
  • Helförsilvrad
  • Tillverkad av borosilikatglas 3.3
  • Polyetenlock (ingår ej)
Specifikationer
Färg Silver
Diameter (metrisk) Yttre 130mm
För användning med (applikation) Laboratorieteknik, Medicinsk teknik
Höjd (metrisk) Inre 70mm
Höjd (metrisk) 115mm
Basmaterial Borsilikatglas
Kapacitet (metrisk) 400 mL
Diameter (metrisk) Inre 110 mm
Material Aluminium