Läs mer
KGW Isotherm™ Skålformade Dewar-flaskor
Beskrivning
- Enkel hantering
- Lämplig på magnetomrörare
- Helförsilvrad
- Tillverkad av borosilikatglas 3.3
- Aluminium/polyuretanlock (ingår ej)
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Silver |
| Diameter (metrisk) Yttre | 280mm |
| För användning med (applikation) | Laboratorieteknik, Medicinsk teknik |
| Höjd (metrisk) Inre | 195mm |
| Höjd (metrisk) | 195mm |
| Basmaterial | Borsilikatglas |
| Kapacitet (metrisk) | 5300 ml |
| Diameter (metrisk) Inre | 250 mm |
| Material | Aluminium |