Läs mer
KGW Isotherm™ Skålformade Dewar-flaskor
Beskrivning
- Enkel hantering
- Lämplig på magnetomrörare
- Helförsilvrad
- Tillverkad av borosilikatglas 3.3
- Polyetenlock (ingår ej)
Specifikationer
Specifikationer
| Typ lock lock | Lock ingår ej |
| Färg | Silver |
| Djup (metriskt) inuti | 80mm |
| Diameter (metrisk) Yttre | 170mm |
| För användning med (applikation) | Laboratorieteknik, Medicinsk teknik |
| Höjd (metrisk) | 125mm |
| Basmaterial | Borsilikatglas |
| Kapacitet (metrisk) | 800 ml |
| Material | Aluminium |