Läs mer
KGW Isotherm™ Dewar kolv i aluminium
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Silver |
| Djup (metriskt) inuti | 185mm |
| Diameter (metrisk) Yttre | 105mm |
| För användning med (applikation) | Laboratorieteknik, Medicinsk teknik |
| Höjd (metrisk) | 220mm |
| Inkluderar | Plugg |
| Basmaterial | Borsilikatglas |
| Kapacitet (metrisk) | 850 ml |
| Material | Aluminium |