Läs mer
Aluminium di(sek-butoxid)acetoättiksyraesterkelat, tekniskt, Al 8,4% min, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15417515
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15417515 500 g 500g
1 options
Produktkod. 15417515 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 089349.36
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 24772-51-8 | C14H27AlO5
Aluminium-di(sek-butoxid)acetoättiksyraesterkelat används dessutom med litiumacetat och titan(IV)etoxid för att framställa prekursorsol för att framställa Li 1,3 Al 0,3 Ti 1,7 (PO 4 ) 3 tunna filmer på glassubstrat.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Aluminum di (sec-butoxide)acetoacetic ester chelate
CAS 24772-51-8
Densitet 1.03 g/mL
Flampunkt 76 °C (169 °F)
Odör Alkoholliknande
Molekylformel C14H27AlO5
MDL-nummer MFCD00084762
Kvantitet 500 g
Känslighet Känslig för fukt
Löslighetsinformation Oblandbar med vatten.
Formel vikt 302.3
Kvalitet Teknisk
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.