Läs mer
Aluminiumdivätefosfat, 50 % w/w vattenlösning, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11310098
Change view
Kvantitet:
1 kg
5 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11310098 1 kg 1kg
11300098 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11310098 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 042858.A1
Request Bulk or Custom Format
Aluminiumdivätefosfat används som mellanprodukter och fasta separationsmedel. Det används också inom petroleum, kemisk industri, skeppsbyggnad, rymdteknik, elektrisk industri, högtemperaturugnar, värmebehandlingsmotståndsugnar och elektrisk isolering. Vidare används den som oorganisk beläggning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13530-50-2
Molekylformel AlH6O12P3
Molekylvikt (g/mol) 317.94
MDL-nummer MFCD00014152
InChI-nyckel RGPUVZXXZFNFBF-UHFFFAOYSA-K
Synonym aluminum dihydrogen phosphate, aluminum phosphate monobasic, prim-aluminum phosphate, aluminum tris dihydrogen phosphate, phosphoric acid, aluminum salt 3:1, aluminum hydrogen phosphate, aluminumdihydrogen phosphate, aluminum phosphate,monobasic, aluminum trisdihydrogenphosphate, aluminum dihydrogen orthophosphate
PubChem CID 9818426
IUPAC-namn aluminium;divätefosfat
LEDER [Al+3].OP(O)([O-])=O.OP(O)([O-])=O.OP(O)([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Aluminum dihydrogen phosphate
Färg Färglös
Fysisk form Vätska
Kvantitet 1 kg
Analysprocentintervall 50% w/w aqueous solution
Löslighetsinformation Soluble in water and ethanol. Insoluble in acetone.
Formel vikt 317.94
Utseende Colorless liquid
Densitet 1.5
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Aluminum dihydrogen phosphate, 50% w/w aq. Soln
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Aluminum dihydrogenphosphate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.